671274
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-diaminocyclohexane
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (GC)
actividad óptica
[α]/D -145±5°, c = 4.47 in chloroform
mp
39-44 °C
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
InChI
1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
Clave InChI
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- As a ligand in the preparation of 4H-benzo[f]imidazo[1,4]diazepin-6-one through multi-component Ullmann coupling reaction.[2]
- In one of the key synthetic steps for the preparation of tricyclic γ-secretase modulators.[3]
- To prepare chiral fluorous diamino-diol proligand, which is used in the synthesis of zirconium metal complexes applicable as catalysts in 1-hexene polymerization.[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?