474770
Europium(II) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Europium diiodide, Europium iodide
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: europium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Reactions of strontium, lanthanum, and europium iodides. Direct preparation of phosphorus triiodide from phosphates: Explores reactions and preparation methods involving europium iodides (Haschke, 1976).
Para utilizar con
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.