212881
Europium chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Europium chloride hexahydrate, Europium trichloride hexahydrate, Europium(3+) chloride hexahydrate
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: europium
impurezas
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidad
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
AWDWVTKHJOZOBQ-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.