Merck
545090
Sigma-Aldrich
Europium(III) acetate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Europium acetate hydrate
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 301,00
US$ 301,00
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 301,00
About This Item
Fórmula lineal:
Eu(CH3CO2)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
329.10 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 301,00
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
99.999% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: europium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.