Merck
427640
Sigma-Aldrich
Tributyl borate-10B
98 atom % 10B
Sinónimos:
Tributoxyborane-10B
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3O]310B
Número de CAS:
Peso molecular:
230.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 10B
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M-1
cadena SMILES
CCCCO[10B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13-1
Clave InChI
LGQXXHMEBUOXRP-HSGWXFLFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)