Merck
T70203
Sigma-Aldrich
Trimethoxyboroxine
95%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 78,80
US$ 78,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 78,80
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H9B3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
173.53
Beilstein:
1709158
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 78,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
30 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
densidad
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
Clave InChI
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)