425699
Holmium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
Holmium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid holmium(III) salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: holmium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Ho+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ho/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
- Asymmetric alpha-amination
- Diels-Alder reactions
- Stereoselective cycloaddition reactions
- Benzyl etherification
- Acceleration of hydrogen-transfer reactions
- Glycosylation
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)