161144
Biphenyl-4-carbonyl chloride
97%
Sinónimos:
4-Phenylbenzoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
110-112 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clave InChI
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?