Merck
425664
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
Dysprosium(III) triflate, Tris(triflato)dysprosium
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 248,00
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 248,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3SO3)3Dy
Número de CAS:
Peso molecular:
609.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: dysprosium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
cadena SMILES
[Dy+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Dy/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
XSVCYDUEICANRJ-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate (Dysprosium(III) triflate) is a lanthanide triflate.[1]
Aplicación
Catalyst for:
  • Aza-Piancatelli rearrangement
  • Friedel-Crafts alkylation
  • Ring-opening polymerization reactions
  • Microwave-assisted Kabachnik-Fields condensation
  • Cycloaddition reactions (Lewis-acid catalyst)
  • Fries rearrangement
  • Enantioselective glyoxalate-ene reactions
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate, a water-tolerant Lewis acid, has been used in the following studies:
  • Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.[2]
  • As an effective catalyst for electrophilic substitution reactions of indoles with imines.[3]
  • As catalyst for the synthesis of 4-aminocyclopentenones[4] and functionalized azaspirocycles, via intramolecular aza-Piancatelli rearrangement.[5]
  • As new curing initiator to study the curing of diglycidyl ether of bisphenol-A (DGEBA).[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Study of lanthanide triflates as new curing initiators for DGEBA.
Castell P, et al.
Polymer, 41(24), 8465-8474 (2000)
Xie, W. et al.
Synlett, 498-498 (1999)
Direct and highly diastereoselective synthesis of azaspirocycles by a dysprosium(III) triflate catalyzed aza-Piancatelli rearrangement.
Leoni I Palmer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(31), 7167-7170 (2011-06-21)
Versatile method for the synthesis of 4-aminocyclopentenones: dysprosium(III) triflate catalyzed aza-piancatelli rearrangement.
Gesine K Veits et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(49), 9484-9487 (2010-11-06)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)
Artículos
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.