424447
trans-2-Penten-1-ol
95%
Sinónimos:
(2E)-2-Penten-1-ol, (E)-Pent-2-en-1-ol, trans-2-Pentenol
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
139-139.5 °C (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC\C=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3+
Clave InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ONEGZZNKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)