Merck
424218
Sigma-Aldrich
3-Aminoisoxazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
84.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
226-228 °C (lit.)
densidad
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccon1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-1-2-6-5-3/h1-2H,(H2,4,5)
Clave InChI
RHFWLPWDOYJEAL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3-Aminoisoxazole (isoxazol-3-amine) is a 3-substituted isoxazole derivative. It is a structural isomer of 5-aminoisoxazole.[1]
Aplicación
3-Aminoisoxazole (isoxazol-3-amine) may be used in the following studies:
  • As a reagent in the synthesis of N-(4-(N-isoxazol-3-ylsulfamoyl)phenyl)acetamide.[2]
  • As a starting material in the synthesis of N-(isoxazol-3-yl)-N′-(carbomethoxy)thiourea.[3]
  • As a starting material in the synthesis of (Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-methoxy-iminoacetic acid, a side-chain of the fourth generation of cephem antibiotics.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Martin J. Walsh et al.
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program, 2011 Oct 18 (Updated 2013 Feb 25) (2013-09-13)
The protist
Kuniaki Tatsuta
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 84(4), 87-106 (2008-10-23)
The first total synthesis and development of a variety of bioactive natural products have been accomplished by using carbohydrates as a chiral source. In addition, practically useful intermediates have been created, analogs of natural products have been prepared, their structure-activity
Tomasz Glinka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(4), 591-600 (2003-01-23)
SAR studies in a series of related 3-(heteroarylthio)cephems determined that a relatively high chemical reactivity of the beta-lactam ring, modulated by electronic effects of substituents at C-3 and C-7, is necessary to achieve high in vitro activity against methicillin-resistant Staphylococcus
Synthesis of 3-and 5-amino-5-(3)-(pyrrol-2-yl) isoxazoles.
Lyubov'N S, et al.
Tetrahedron, 61(20), 4841-4849 (2005)