258881
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
97%
Sinónimos:
1,3,4-Thiadiazol-2-amine
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
188-191 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
Nc1nncs1
InChI
1S/C2H3N3S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H,(H2,3,5)
Clave InChI
QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)