Merck
734977
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoxazole
97%
Sinónimos:
2-Benzoxazolamine, Benzooxazol-2-ylamine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 70,00
US$ 70,00
Fecha estimada de envío20 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 70,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Beilstein/REAXYS Number:
115981
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 70,00
Fecha estimada de envío20 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
97%
form
solid
mp
128-133 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChI key
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)