Merck
423726
Sigma-Aldrich
N-Z-L-aspartic anhydride
95%
Sinónimos:
Cbz-L-Aspartic acid anhydride, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-aspartic acid anhydride, Phenylmethyl [(3S)-tetrahydro-2,5-dioxo-3-furanyl]carbamate
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 268,00
US$ 268,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 268,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
249.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 268,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −25°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
123-124 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O=C1C[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O1
InChI
1S/C12H11NO5/c14-10-6-9(11(15)18-10)13-12(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)/t9-/m0/s1
Clave InChI
OZPYEGOBGWQOSZ-VIFPVBQESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nadia B Haro-Mares et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(13) (2020-07-09)
A simplified procedure to synthesize zwitterionic cellulose by means of N-protected aspartic anhydride under mild conditions was developed. The preparation of modified cellulose samples was carried out under heterogeneous, aqueous conditions by reacting NH4OH-activated cellulose with aspartic anhydrides N-protected with