49510
L-Glutamic acid γ-benzyl ester
≥99.0% (T)
Sinónimos:
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (T)
actividad óptica
[α]20/D +19±2°, c = 1% in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-182 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clave InChI
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis of bioreducible block copolymers based on poly(ethylene glycol) and poly(γ-benzyl L-glutamate) for Intracellular drug delivery.[3]
- Synthesis of biodegradable poly(L-glutamic acid)-b-polylactide for magnetic resonance imaging (MRI)-visible drug delivery system.[4]
- Synthesis of pH and temperature-responsive diblock copolymers based on poly(L-glutamic acid).[5]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?