Merck
422142
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
224.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
bp
162-165 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)Cc1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-4-16-12(13)8-9-7-10(14-2)5-6-11(9)15-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
Clave InChI
RNNQUXSAPFQIOP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate is an ester. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)