424625
4-Phenylphenol
purified by sublimation, 99%
Sinónimos:
4-Hydroxybiphenyl
Nivel de calidad
Ensayo
99%
purificado por
sublimation
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 0.7 g/L at 20 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Clave InChI
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Aplicación
- As a reactant in the synthesis of new azobenzene sulfonic acid dopants by diazotized coupling reaction with sulphanilic acid diazonium salt.[7]
- As a starting material in the synthesis of 2,6-poly(4-phenylphenol).[8]
- As a ligand in the synthesis of aluminum (III) bis(2-methyl-8-quninolinato)-4-phenylphenolate (BAlq).[9]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)