414883
Hexyl isocyanate
97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
cadena SMILES
CCCCCCN=C=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-5-6-8-7-9/h2-6H2,1H3
Clave InChI
ANJPRQPHZGHVQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?