418064
tert-Butyl hydroperoxide solution
5.0-6.0 M in nonane
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
5.0-6.0 M in nonane
impurezas
<4% water
índice de refracción
n20/D 1.399
densidad
0.817 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Clave InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?