Merck
415553
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1-13C
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 744,00
500 MG
US$ 1.200,00
US$ 744,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 744,00
500 MG
US$ 1.200,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 744,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC[C@H]1OC(O)([13CH2]O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i2+1
Clave InChI
RFSUNEUAIZKAJO-BORCATHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Raphael Tiziani et al.
Scientific reports, 10(1), 15970-15970 (2020-10-01)
Plant roots are able to exude vast amounts of metabolites into the rhizosphere in response to phosphorus (P) deficiency. Causing noteworthy costs in terms of energy and carbon (C) for the plants. Therefore, it is suggested that exudates reacquisition by