Merck
490199
Sigma-Aldrich
Malonic acid-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Propanedioic-1,3-13C2 acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 910,00
US$ 910,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 910,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH2(13CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
106.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 910,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
Clave InChI
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
341.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
172.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)