Merck
41413
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
vic.-m-Xylyl isocyanide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 478,00
US$ 478,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 478,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3NC
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
3541909
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 478,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
mp
72-75 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
Clave InChI
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Dimethylphenyl isocyanide may be employed for the synthesis of homoleptic metallaamidine complex, Mo(η2-Me2NCN-2,6-C6H3)4, via reaction with Mo(NMe2)4.[1]
Otras notas
Review[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reactions of (Me3ECH2) 3ZrSi (SiMe3) 3 (E= C, Si) with 2, 6-Dimethylphenyl Isocyanide. Preferential Isocyanide Insertion into Zr-Silyl Bonds.
Wu Z, et al.
Organometallics, 17(22), 4853-4860 (1998)
Carbon-nitrogen bond formation in the reaction between tetrakis(dimethylamido)molybdenum(IV) and 2,6-dimethylphenyl isocyanide. Preparation and characterization of the first homoleptic metallaamidine complex: Mo(.eta.2-Me2NC:NC6H3Me3-2,6)4.
M H Chisholm et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(24), 7860-7861 (1986-11-01)
M A Wood et al.
The Biochemical journal, 247(3), 675-678 (1987-11-01)
A series of aromatic isonitriles were synthesized and their binding to sheep haemoglobin and horse heart myoglobin was investigated. The disubstituted ligands 2,6-dimethylphenylisonitrile and 2,6-diethylphenylisonitrile were found to bind to horse-heart myoglobin with affinities ranging from 500 to 5000 times
M.P. Periassamy et al.
Organic preparations and procedures international, 11, 295-295 (1979)
Surface Enrichment of Ag Atoms in Au/Ag Alloy Nanoparticles Revealed by Surface-Enhanced Raman Scattering of 2, 6-Dimethylphenyl Isocyanide.
Kim K, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(8), 3448-3453 (2010)