252336
2,6-Dimethylphenyl isocyanate
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5356 (lit.)
bp
87-89 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
YQLRKXVEALTVCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography
- tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII)
- 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?