Merck
594458
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl isocyanide
97%
Sinónimos:
1-Isocyano-4-methoxybenzene, 4-Isocyanoanisole, 4-Methoxy-1-isocyanobenzene, 4-Methoxyphenyl isonitrile, Anisyl isonitrile, p-Anisyl isocyanide, p-Anisyl isonitrile, p-Methoxyphenyl isocyanide, p-Methoxyphenyl isonitrile
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 133,00
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 133,00
About This Item
Fórmula lineal:
H3COC6H4NC
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
29-33 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H7NO/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,2H3
Clave InChI
MIEQKTRWKZYUPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Methoxyphenyl isocyanide can be used to synthesize N-(isoquinolin-1-yl)-formamides via reaction with 2-alkynylbenzaldoximes in the presence of silver trifluoromethanesulfonate and bismuth triflate.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"Multicatalytic Tandem Reactions of 2-Alkynylbenzaldoximes with Isocyanides"
Chen Z, et al.
AZo Journal of Materials Online, 351(16), 2702- 2708 (2009)
Hideaki Komiyama et al.
Nanotechnology, 26(39), 395302-395302 (2015-09-12)
We present an alternative approach to fabricating hexagonally arranged nanodot arrays of various metals by seed-mediated electroless plating with a cylinder-forming block copolymer thin film, PEO-b-PMA(Az), as a scaffold. Metal ions were selectively incorporated into PEO cylinders, followed by their