Merck
407070
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
99%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 33,10
US$ 33,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 33,10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2ClF3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 33,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
Clave InChI
FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine is a pyrimidine derivative. Its density and refractive index have been determined.[1]
Aplicación
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine may be used to investigate the effect of chemical substitutions on the interfacial interactions of pyrimidines with the phospholipid-mimic immobilized-artificial-membrane (IAM) chromatographic stationary phase. Monocyclic pyrimidine nucleic acid bases (nucleobases) were reported to behave differently from their bicyclic purine analogs.[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 63-63 (2015)
Hai-Bin Luo et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 853(1-2), 114-122 (2007-04-03)
The influence of the chemical substitutions on the interfacial interactions of pyrimidines with the phospholipid-mimic immobilized-artificial-membrane (IAM) chromatographic stationary phase was evaluated. Monocyclic pyrimidine nucleic acid bases (nucleobases) were revealed behaving differently from their bicyclic purine counterparts substantially. The computed