402192
3-Formyl-6-nitrochromone
99%
Sinónimos:
6-Nitro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
157-161 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ketone
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5NO5/c12-4-6-5-16-9-2-1-7(11(14)15)3-8(9)10(6)13/h1-5H
Clave InChI
JBDRQGWTNRIJRV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTPN1(5770)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)