199222
Chromone
99%
Sinónimos:
1-Benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
mp
55-60 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=COc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI key
OTAFHZMPRISVEM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c