Merck
401609
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloroplatinum(II)
96%
Sinónimos:
Dichloro(2,2′-bipyridine)platinum, Dichloro(bipyridine)platinum
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 367,00
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 367,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8Cl2N2Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
422.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pt/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
YVQNEQKKLNWXEM-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)