339881
Diamminedinitritoplatinum(II) solution
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Sinónimos:
diamminebis(nitrito-κN) platinum
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
concentración
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
densidad
1.015 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
N[Pt](N)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pt/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
FAOUENTVTAXLPG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?