S0764
Sodium thiophosphate tribasic hydrate
≥90%
Sinónimos:
Sodium phosphorothioate hydrate, Trisodium thiophosphate hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥90%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Na].OP(O)(S)=O
InChI
1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
Clave InChI
VYYYFZBRAKXIPU-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)