Merck
391131
Sigma-Aldrich
3-Azetidinecarboxylic acid
98%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 150,00
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 150,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
286 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)C1CNC1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
Clave InChI
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Azetidine and its derivatives are valuable compounds in pharmaceutical[1] and agrochemical[2] research.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Weed Sci., 38, 315-315 (1990)
G Johnson et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 233-241 (1992-01-24)
3-Carboxy-3,4-dehydropyrrolidine was found to bind with affinity equal to that of glycine in a [3H]strychnine binding assay. Simple substitution of the 1-, 2-, 4-, or 5-position resulted in marked loss of affinity. A decline in affinity was also found upon