Saltar a
A0760
L-Azetidine-2-carboxylic acid
≥99%
Sinónimos:
(S)-Azetidine-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 113,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 198,00
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 336,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 939,00
US$ 798,15
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-362-5
Beilstein/REAXYS Number:
80680
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCN1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
General description
L-Azetidine-2-carboxylic acid is a non-protein amino acid and teratogenic agent. It is toxic in nature.
Application
L-Azetidine-2-carboxylic acid has been used as a:
  • collagen synthesis inhibitor
  • protein folding antagonist
  • as a standard in liquid chromatography-mass spectrometry
Biochem/physiol Actions
L-Azetidine-2-carboxylic acid is an inhibitor of collagen synthesis that is anti-angiogenic.
L-Azetidine-2-carboxylic acid is an inhibitor of collagen synthesis that is anti-angiogenic. It is a four-membered ring analog of L-proline that causes protein misconstruction when incorporated instead of proline.
Azetidine-2-carboxylic acid (AZC) triggers protein aggregation or upregulates the expression of an aggregation-prone mutant protein, upon interference with nascent protein folding.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A7275A721962840
description
≥99%
description
≥98% (TLC)
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
crystallized, ≥98.0% (NT)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)