Merck
696315
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-azetidinone
97%
Sinónimos:
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 126,00
US$ 126,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 126,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 126,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
47-51 °C
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h4-5H2,1-3H3
InChI key
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
215.1 °F
flash_point_c
101.7 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)