366463
Methyl nitroacetate
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
195-198 °C (lit.)
densidad
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
nitro
cadena SMILES
COC(=O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H5NO4/c1-8-3(5)2-4(6)7/h2H2,1H3
Clave InChI
ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- in the preparation of aromatic and heteroaromatic linear (E)-α-nitro-arylpentenoates[1]
- to generate phenyliodonium ylide, used in the highly enantioselective and diastereoselective Cu(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes[2]
- in the preparation of methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate, via reaction with 4-nitrobenzylideneaniline[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?