389595
5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carbonitrile
96%
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
form
solid
mp
132-137 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C#N
InChI
1S/C10H8N4/c11-6-8-7-13-14(10(8)12)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7H,12H2
InChI key
MAKQREKUUHPPIS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)