275581
6-Aminoquinoline
98%
Sinónimos:
6-Quinolinamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
146 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
115-119 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2
Clave InChI
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?