389471
Ethyltriphenylphosphonium iodide
95%
Sinónimos:
ETPPI, Phenylphosphonium ethyl iodide
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
164-168 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- An efficient catalyst for N,N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates.[1]
- A phase transfer catalyst for the synthesis of 3-hydroxyflavones from chalcones via Algar−Flynn−Oyamada synthesis.[2]
- Synthesis of diarylmethine derivatives, phosphonium salts, and bismuth(III) polynuclear halide complexes
- Asymmetric hydrogenation
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?