E50604
Ethyltriphenylphosphonium bromide
99%
Sinónimos:
TEP
Productos recomendados
Ensayo
99%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-205 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- D-amino acids from L-cysteine-derived thiazolidines
- Leiodolide A via aldol reactions and Horner-Wadsworth-Emmons olefination
- Cycloalkanoindolines via diastereoselective intramolecular inimo-ene reactions
- WXYZA′ domain of maitotoxin using the coupling of key building blocks
Reactant for:
- Solid-state metathesis polycondensation to form alkyl-dipropenylthiophene monomers
- Mizoroki-Heck cyclization and cascading Tsuji-Trost cyclization / lactonization cyclization reactions for synthesis of an ABC ring system
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
401.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
205 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?