Merck
269158
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinónimos:
NSC 193751
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2P(Br)(C6H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
436.12
Beilstein:
3579901
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
234-236 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phosphine
cadena SMILES
[Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Vernonia allenes and sesquiterpenoids
  • Monohalovinylated pyrethoids with insecticidal activity
  • Vitamin D analogs with anticancer activity
Reactant for:
  • Asymmetric substitution affecting optical properties of boradiazaindacene dyes
  • Carbanionic rearrangements of halomethylenecyclobutanes
Used for diferrocenyl molecular wires
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)