Merck
454370
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-mercaptobenzothiazole
97%
Sinónimos:
6-Amino-2-benzothiazolethiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
267-272 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc2nc(S)sc2c1
InChI
1S/C7H6N2S2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
IDPNFKLUBIKHSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and antimicrobial activity of 2-alkylthio-6-aminobenzothiazoles.
Sidoova E, et al.
Chemical Papers, 33, 830-836 (1979)
Electrochemical Characterization of Gold 6-Amino-2-mercaptobenzothiazole Self-Assembled Monolayer for Dopamine Detection in Pharmaceutical Samples.
Shervedani RK, et al.
Electroanalysis, 22(9), 969-977 (2010)
[A QSAR study of synthetic stimulators of growth of domestic animals on the basis of 6-amino-2-mercaptobenzothiazole].
P Zahradník et al.
Ceskoslovenska farmacie, 37(10), 440-442 (1988-12-01)
Triorganotin (IV) complexes of Schiff base derived from 6-amino-2-mercaptobenzothiazole: Synthesis, characterization and X-ray crystal structures.
Ma C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(7), 2439-2446 (2007)
Aiming Sun et al.
ChemMedChem, 6(4), 654-666 (2011-03-03)
Small molecules, namely coactivator binding inhibitors (CBIs), that block estrogen signaling by directly inhibiting the interaction of the estrogen receptor (ER) with coactivator proteins act in a fundamentally different way to traditional antagonists, which displace the endogenous ligand estradiol. To