Merck
385468
Sigma-Aldrich
4-Nitroanthranilic acid
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3-2-(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
257 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)