Merck
328383
Sigma-Aldrich
mono-Methyl terephthalate
97%
Sinónimos:
4-(Carbomethoxy)benzoic acid, Hydrogen methyl terephthalate, Methyl 4-carboxybenzoate, Methyl p-phthalate, p-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, p-Carbomethoxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 71,00
25 G
US$ 131,00
US$ 71,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 71,00
25 G
US$ 131,00
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO2C)C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1911082
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 71,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
220-223 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A E Cury et al.
Journal of medical and veterinary mycology : bi-monthly publication of the International Society for Human and Animal Mycology, 24(2), 161-164 (1986-04-01)
Some of the lipids described in many fungi were found in Madurella grisea, in addition to other diethyl ether-soluble components with peculiar characteristics. One fraction structurally related to ethane diol (ethylene glycol) accounted for about 41% and a compound identified
The inhibitory effect of new hydroxamic acid derivatives on melanogenesis.
Baek HS, et al.
ChemInform, 39(23) (2008)
Li J, et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 55(3), 223-232 (2005)