382175
(4R,5S)-(−)-1,5-Dimethyl-4-phenyl-2-imidazolidinone
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −42°, c = 1 in methanol
mp
171-174 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H]1[C@H](NC(=O)N1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c1-8-10(12-11(14)13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,12,14)/t8-,10-/m0/s1
Clave InChI
BGPAZBKCZVVZGF-WPRPVWTQSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?