Merck
147559
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)ethanol
1-(4-Chlorophenyl)ethanol
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 138,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 138,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
119 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
Clave InChI
MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-(4-Chlorophenyl)ethanol was used to study transfer dehydrogenation of various alcohols over heterogeneous palladium catalysts using olefins as hydrogen acceptors[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Selective transfer dehydrogenation of aromatic alcohols on supported palladium.
Keresszegi C, et al.
New. J. Chem., 25(9), 1163-1167 (2001)
Xiao-Hong Chen et al.
BMC biotechnology, 11, 110-110 (2011-11-22)
Chiral alcohols are widely used in the synthesis of chiral pharmaceuticals, flavors and functional materials and appropriate whole-cell biocatalysts offer a highly enantioselective, minimally polluting route to these valuable compounds. The recently isolated strain Acetobacter sp. CCTCC M209061 showed exclusive
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review