Saltar a
F20009
Furfurylamine
≥99%
Oferta disponible
Sinónimos:
2-Aminomethylfuran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 48,80
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 52,20
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
97.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-536-9
Beilstein/REAXYS Number:
1614
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
US$ 48,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
3.35 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccco1
InChI
1S/C5H7NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4,6H2
InChI key
DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of renewable furan-based flame retardants: Research describes the synthesis of renewable furan-based phosphate, utilizing furfurylamine, for superior flame retardancy in biodegradable polylactide, showcasing its potential in enhancing material safety (Li et al., 2024).
  • Flame retardant for biomass-based fabrics: The development of a molecularly engineered, fully bio-derived phosphorylated furan-based flame retardant, involving furfurylamine, for biomass-based fabrics highlights advancements in fire safety materials (Chen et al., 2024).
  • Near-infrared light-responsive composites: Furfurylamine is involved in the development of bio-benzoxazine/bio-urethane copolymers reinforced with graphene, which are NIR light-responsive shape memory composites, contributing to the field of smart materials (Jamnongpak et al., 2024).
  • Intelligent fire early-warning fabrics: A multifunctional polylactic acid sensing fabric, using biomass flame retardants including furfurylamine, is developed for intelligent fire early-warning, demonstrating an integration of safety and technology (Jin et al., 2024).
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
114.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto de inflamación (°C)
46 °C - DIN 51755 Part 1
EPI (equipos de protección individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)