Merck
377120
Sigma-Aldrich
Fullerite
greener alternative
(C60/C70 mixture)
Sinónimos:
Fullerenes, C60/C70 mixture
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Clave InChI
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Fullerite is a mixture of C60 and C70 fullerenes. It is a crystalline material with high light absorption and an energy band gap of 1.6 eV. It can be used as an acceptor molecule for the fabrication of bulk heterojunction polymeric solar cells.[1][2][3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polymerized fullerite structures.
Nunez-Regueiro M, et al.
Physical Review Letters, 74(2), 278-278 (1995)
High pressure study of the absorption edge of crystalline C60/C70 mixture.
Dolganov VK, et al.
Solid State Communications, 83(1), 63-65 (1992)
Mixed C60/C70 based fullerene acceptors in polymer bulk-heterojunction solar cells.
Andersson LM, et al.
Organic Electronics, 13(12), 2856-2864 (2012)
Artículos
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.