753955
ICBA
99% (HPLC)
Sinónimos:
1′,1′′,4′,4′′-Tetrahydro-di[1,4]methanonaphthaleno[1,2:2′,3′,56,60:2′′,3′′][5,6]fullerene-C60, C60 derivative, indene-C60 bisadduct
Nivel de calidad
Ensayo
99% (HPLC)
Formulario
solid
pérdida
0.5 wt. % TGA, 235 °C
mp
253-260 °C
Energía orbital
LUMO 3.67 eV (CV)
rendimiento de la unidad OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3HT: ICBA (1:1)/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 10.82 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.78 V
- Fill Factor (FF): 0.56
- Power Conversion Efficiency (PCE): 4.65 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICBA(1.5:1)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 10.53 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.83 V
- Fill Factor (FF): 0.60
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.26 %
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.