792373
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
95%
Sinónimos:
2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, Chlorodifluoromethyl phenyl ketone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.4954
n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
densidad
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
1.3178 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
phenyl
cadena SMILES
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a reagent in the difluoromethylation of various phenols to yield aryl difluoromethyl ethers.[2]
- As a precursor in the Baylis-Hillman reaction of fluoroalkyl ketones to obtain chlorodifluoromethyl containing products.[3]
- As a substrate in the synthesis of propargyl alcohols using a novel ruthenium catalyst.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
160.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
71.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Prof. Jinbo Hu's lab focuses on developing new fluorination reagents and reactions, including difluoromethylation and monofluoromethylation.