Merck
376310
Sigma-Aldrich
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol
96%
Sinónimos:
trans-(3-Hydroxy-2-propen-1-yl)trimethylsilane, trans-3-(Trimethylsilyl)-2-propen-1-ol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCH=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.26
Beilstein:
1902497
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
impurezas
<3.5% 3-trimethylsilyl-1-propanol
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C\C=C\O
InChI
1S/C6H14OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
Clave InChI
JKKTXDCTGMUFBS-SNAWJCMRSA-N
Descripción general
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is a 3-silyl allyl alcohol.
Aplicación
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is suitable for use in the preparation of 1-iodo-3-trimethylsilyl-2-propene, via mesylation followed by iodide displacement.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Minh Pham et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 741-744 (2007-12-22)
In the presence of indium metal, 3-iodo-2-[(trimethylsilyl)methyl]propene (1) reacts with sequentially added aldehydes to provide cis-2,6-disubstituted tetrahydropyrans in good yields. Evidence suggests that InI, formed upon aldehyde (R1CHO) allylation in aqueous media, acts as a promoter for the silyl-Prins reaction