Merck
555886
Sigma-Aldrich
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
190.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4350 (lit.)
bp
110 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
InChI
1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3
Clave InChI
NETUFVYVNJNFMU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol (3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol) is formed as an intermediate during the synthesis of 3-(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propanal.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteresStereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteres.
Jenmalm A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(5), 1139-1148 (1994)